Learn More
Thallium(I) iodide, Puratronic™, 99.9995% (metals basis)
Codice prodotto. p-7058679
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
Dimensione della confezione:
10g
50g
CAS: 7790-30-9 | ITl | 331.28 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7790-30-9
Formula molecolare ITl
Molecular Weight (g/mol) 331.28
Numero MDL MFCD00011279
InChI Key CMJCEVKJYRZMIA-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo thallium iii iodide, thallium iodide tli2, thallium iodide ous, thallium i iodide, anhydrous, ampuled under argon trace metals basis 10g, tli
IUPAC Name λ¹-thallanylium iodide
SMILES [I-].[Tl+]
Specifica
Punti di ebollizione 824°C
Materiale o nome chimico Thallium (I) iodide
Punto di fusione 440°C
Colore Yellow
Forma fisica Powder
Quantità 10 g
Note percentuale saggio (metals basis)
Numero UN UN1707
Indice di Merck 14,9264
Peso formulazione 331.27
Percent Purity 99.9995%
Grado Puratronic™
Odore Odorless
Sensibilità Light sensitive
Densità 7.1 g/mL