Learn More
Thallic acetate, 98%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10762084
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Imballaggio:
Glass bottle
Identificatori chimici
CAS 2570-63-0
Formula molecolare C6H9O6Tl
Molecular Weight (g/mol) 381.51
Numero MDL MFCD00008698
Sinonimo Acetic acid, thallium(III) salt
Specifica
Materiale o nome chimico Thallic acetate
Punto di fusione 182°C
Nota nome 98%
Colore White
Forma fisica Crystalline Powder
Quantità 5 g
Intervallo percentuale saggio 98%
Formula lineare (CH3CO2)3Tl
Beilstein 02, 96
Fieser 01,1150; 02,406; 03,286; 04,492; 05,655; 07,360
Indice di Merck 15, 9406
Informazioni di solubilità Solubility in water: decomposes
Peso formulazione 381.51
Percent Purity 98%