Learn More
Thallic acetate, 98%, Thermo Scientific™
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | Thallic acetate |
Punto di fusione | 182°C |
Nota nome | 98% |
Colore | White |
Forma fisica | Crystalline Powder |
Quantità | 5 g |
Intervallo percentuale saggio | 98% |
Formula lineare | (CH3CO2)3Tl |
Beilstein | 02, 96 |
Fieser | 01,1150; 02,406; 03,286; 04,492; 05,655; 07,360 |