Learn More
Texwipe™ Vertex™ Wipers
For maximum abrasion resistance.
433.00€ - 1775.00€
Specifica
Materiale | Polyester |
---|---|
Certificazione/Conformità | ISO 9001:2000, 13485:2003, 14001:2004 and OHSAS 18001:1999 |
Struttura | Double-knit |
Bordi | Sharp sealed laser |
Da utilizzare con (applicazione) | Ideal for use on surfaces with sharp edges and spill control |
Codice del prodotto | Marca | Dimensioni (L x P) | Product Type | Quantità confezione | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Dimensioni (L x P) | Product Type | Quantità confezione | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
15515130
|
Texwipe™
TX29 |
9 x 9 in. (22.86 x 22.86 cm) | Dry Wipers | 150/Bag | N/A | ||||
16395395
|
Texwipe™
TX42 |
12 x 12 in. | Dry Wiper | 100/Bag |
1320.00€
pezzi 1000 |
Spedizione stimata: 25-09-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||
17228889
|
Texwipe™
TX59 |
9 x 9 in. (22.86 x 22.86 cm) | Dry Wiper | 100/Bag |
1775.00€
pezzi 1000 |
Spedizione stimata: 25-09-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||
17989710
|
Texwipe™
TX42P |
12 x 12 in. | Pre-wetted Wiper | 50/Bag |
433.00€
pezzi 200 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
Descrizione
- Made of 100% polyester
- Available dry or pre-wetted
- Double-knit design
- Have sealed laser edge
- Nonsterile
- Available in High Durability, High Sorption and the Microdenier Series
- Sorbency capacity is between 350 and 450mL/m2
Specifica
Polyester | |
Double-knit | |
Ideal for use on surfaces with sharp edges and spill control |
ISO 9001:2000, 13485:2003, 14001:2004 and OHSAS 18001:1999 | |
Sharp sealed laser | |
Non sterile |