Learn More
Texwipe™ Panni asciutti non tessuti TechniCloth™, ISO Classe 6/7
For ISO Class 6 and 7 applications
450.00€ - 466.00€
Specifica
Product Type Dry Wipe
Materiale Polyester Cellulose
Autoclavabile Autoclavable
Peso base 69
Certificazione/Conformità ISO 9001:2000, 13485:2003, 14001:2004 and OHSAS 18001:1999
Visualizza altre specifiche
Prodotti 4
Codice del prodotto Marca Dimensioni (L x P) Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Dimensioni (L x P) Prezzo Quantità e disponibilità  
15634987
Vedere i documenti
Texwipe™
TX606
6 x 6 in. (15.24 x 15.24 cm)
466.00€
pezzi 6000
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 09-09-2025
Aggiungi al carrello
15654987
Vedere i documenti
Texwipe™
TX612
12 x 12 pollici (30.5 x 30.5 cm)
450.00€
pezzi 1500
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Solo null disponibili
In stock
Edge
Aggiungi al carrello
15624987
Vedere i documenti
Texwipe™
TX604
4 x 4 in. (10.16 x 10.16 cm)
464.00€
pezzi 12000
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 18-08-2025
Aggiungi al carrello
15644987
Vedere i documenti
Texwipe™
TX609
9 x 9 pollici (22.9 x 22.9 cm)
450.00€
pezzi 3000
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Solo null disponibili
In stock
Edge
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
For ISO Class 6 and 7 applications
Economical all-purpose nonwoven wipers made from a blend of 55% cellulose and 45% polyester—combine the absorbency of natural fiber with the cleanliness and strength of synthetic fiber.
  • Hydroentanglement process uses jets of water to blend fibers, eliminating need for chemical binders
  • Provide excellent bidirectional strength and very low solvent extractables levels
  • Offer superior wet and dry strength, solvent-compatibility and acid resistance
  • Will not scratch or abrade delicate precision components
Order Info
Available as dry wipers or in a CleanPak™ presaturated with 70% isopropyl alcohol. Basis weight: 67g/m2.
Specifica
Specifica
Dry Wipe
Autoclavable
ISO 9001:2000, 13485:2003, 14001:2004 and OHSAS 18001:1999
Polyester Cellulose
69
Designed for general purpose wiping where economy and cleanliness are of critical importance, ideal for applications where high absorbency and low extractables are prime considerations