Learn More
Texwipe™ Polysat™ Presaturated Polypropylene Wipers
For ISO Class 6 to 7 applications
64.05€ - 1030.00€
Specifica
Product Type Pre-wetted Wipe
Lunghezza (sistema metrico) 27.9 cm
Larghezza (sistema imperiale) 11 in.
Materiale Polypropylene
Peso base 35
Visualizza altre specifiche
Allerta:
A seguito di un forte aumento della domanda, i tempi di consegna di questo articolo possono essere più lunghi di quanto indicato.
Prodotti 4
Codice del prodotto Marca Dimensioni (L x P) Sterilità Quantità confezione Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Dimensioni (L x P) Sterilità Quantità confezione Prezzo Quantità e disponibilità  
15694977
Vedere i documenti
Texwipe™
TX3216
11 x 9 in. (28 x 23 cm) Sterile 480/Pk.
540.00€
pezzi 480
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
11545405
Vedere i documenti
Texwipe™
TX1051
11 x 9 in. (28 x 23 cm) Non sterile 1200/Cs.
1030.00€
pezzi 1200
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
11505405
Vedere i documenti
Texwipe™
TX1040
11 x 7 in. (27.9 x 17.7 cm) Non sterile 800/Cs.
64.05€
pezzi 200
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
15702406
Vedere i documenti
Texwipe™
TX3213
11 x 9 in. (28 x 23 cm) Sterile 1000/Cs.
660.00€
pezzi 1000
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Descrizione
Descrizione
  • Constructed from a soft, 100% meltblown polypropylene substrate
  • Presaturated with 70% isopropyl alcohol/30% deionized water solution
  • Low particle generation and low levels of solvent extractables
Order Info
Available conveniently packaged in a resealable FlexPack™ or bulk packed in a easy-to-carry, reclosable bag.
Specifica
Specifica
Pre-wetted Wipe
11 in.
35
Designed for cleaning equipment and other environmental surfaces during and following the production flow, suitable for wiping the exterior of production equipment in controlled environments
27.9 cm
Polypropylene
ISO 9001:2000, 13485:2003, 14001:2004 and OHSAS 18001:1999
70% Isopropyl Alcohol, 30% Deionised Water
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
  • Texwipe Wipers pre-wetted with 60% - 70 % IPA
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Solido infiammabile Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H228-Solido infiammabile.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P271-Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: isopropanol