Learn More
Texwipe™ CleanTip™ Swabs: CleanFoam™ Series
Excellent sorbency
94.70€ - 187.00€
Specifica
Da utilizzare con (applicazione) | Applying and removing lubricants, adhesives and other solutions in a critical clean environment, scrubbing recessed areas, removal of excess materials, debris, cleaning intersecting surfaces and joints |
---|---|
Colore maniglia | Light Green |
Product Type | Swab |
Materiale | CleanFoam |
Tipo di adesivo | Thermal |
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema imperiale) | Stile punta | Tipo di maniglia | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema imperiale) | Stile punta | Tipo di maniglia | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
15722426
|
Texwipe™
TX741B |
2.65 in. | Flexible | Compact |
94.70€
pezzi 500 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||
15732426
|
Texwipe™
TX742B |
2.795 in. | Rigid | Compact |
135.00€
pezzi 500 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||
15712426
|
Texwipe™
TX740B |
6.41 in. | Flex Paddle | Long |
132.00€
pezzi 500 |
Spedizione stimata: 21-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||
15838304
|
Texwipe™
TX752B |
2.756 in. | Pointed | Compact |
187.00€
500 confezioni |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||
15762426
|
Texwipe™
TX757B |
2.744 in. | Flex Paddle | Compact |
94.70€
pezzi 500 |
Spedizione stimata: 02-12-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||
15752426
|
Texwipe™
TX751B |
2.63 in. | Pointed | Compact |
102.00€
pezzi 500 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||
Descrizione
Excellent sorbency
Laundered CleanFoam heads constructed of 100 pores per inch open-cell polyurethane foam for excellent capacity and cushioning.
- Cleanest foam swabs available with superior solvent capacity and contamination capture
- Solvent-processed for very low levels of nonvolatile residue and particle generation
- Good chemical resistance—can be used with solvents such as isopropyl alcohol and applying lubricants and other liquids
- Heads thermally welded onto polypropylene handles, without any contaminating adhesivesConstructed from the cleanest materials available
- High-precision automated process guarantees consistent performance, sizing and cleanliness
- Silicone-free Bag-Within-A-Bag™ packaging consists of a solvent-resistant, thermally sealed exterior bag that protects the inner bags containing the swabs
- Each outer bag is individually lot-coded for easy traceability and quality control
Specifica
Applying and removing lubricants, adhesives and other solutions in a critical clean environment, scrubbing recessed areas, removal of excess materials, debris, cleaning intersecting surfaces and joints | |
Swab | |
Thermal | |
Polyurethane Foam |
Light Green | |
CleanFoam | |
Polypropylene |