Learn More
Tetrapropylammonium hydroxide, 25% in water
Codice prodotto. 11975451 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
CAS: 4499-86-9 | C12H29NO | 203.37 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Catalizzatore a trasferimento di fase
Identificatori chimici
CAS 4499-86-9, 7732-18-5
Formula molecolare C12H29NO
Molecular Weight (g/mol) 203.37
Numero MDL MFCD00009360
InChI Key LPSKDVINWQNWFE-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo tetrapropylammonium hydroxide, tetra-n-propylammonium hydroxide, 1-propanaminium, n,n,n-tripropyl-, hydroxide, tpaoh, tetrapropylammonium oxide, unii-t686luy7nk, tetrapropylazanium hydroxide, t686luy7nk, ammonium, tetrapropyl-, hydroxide, n,n,n-tripropyl-1-propanaminium hydroxide
PubChem CID 20586
SMILES [OH-].CCC[N+](CCC)(CCC)CCC
Specifica
Materiale o nome chimico Tetrapropylammonium hydroxide
Nota nome 25% in Water
Punti di ebollizione 100.0°C to 102.0°C
Formula lineare (CH3CH2CH2)4NOH
Densità 1.0000g/mL
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble in water.
IUPAC Name tetrapropylazanium hydroxide
Peso formulazione 203.37
Imballaggio Plastic bottle
Gravità specifica 1
Quantità 500 g
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Tetrapropylammonium hydroxide, 25% solution in water
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
Indicazioni di pericolo
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P271-Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P363-Lavare gli indumenti contaminati prima di indossarli nuovamente.
  • P403+P233-Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Tetrapropylammoniumhydroxide