Learn More
Tetraphenylboron sodium, ACS reagent, Thermo Scientific Chemicals
161.81€ - 1879.35€
Identificatori chimici
CAS | 143-66-8 |
---|---|
Formula molecolare | C24H20BNa |
Molecular Weight (g/mol) | 342.22 |
Numero MDL | MFCD00011494 |
InChI Key | HFSRCEJMTLMDLI-UHFFFAOYSA-N |
Sinonimo | sodium tetraphenylborate, tetraphenylboron sodium, sodium tetraphenylboron, kalignost, sodium tetraphenylborate 1-, kalibor, dotite kalibor, kariporu k, borate 1-, tetraphenyl-, sodium, sodium tetraphenylboride |
PubChem CID | 2723787 |
IUPAC Name | sodium tetraphenylboranuide |
SMILES | [Na+].C1=CC=C(C=C1)[B-](C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1 |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10351171
|
Thermo Scientific Acros
424450250 |
25 g | Glass bottle |
161.81€
25g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
10311221
|
Thermo Scientific Acros
424451000 |
100 g | Glass bottle |
548.74€
100g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
11905881
|
Thermo Scientific Acros
424455000 |
500 g | Glass bottle |
1879.35€
500g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identificatori chimici
143-66-8 | |
342.22 | |
HFSRCEJMTLMDLI-UHFFFAOYSA-N | |
2723787 | |
[Na+].C1=CC=C(C=C1)[B-](C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1 |
C24H20BNa | |
MFCD00011494 | |
sodium tetraphenylborate, tetraphenylboron sodium, sodium tetraphenylboron, kalignost, sodium tetraphenylborate 1-, kalibor, dotite kalibor, kariporu k, borate 1-, tetraphenyl-, sodium, sodium tetraphenylboride | |
sodium tetraphenylboranuide |
Specifica
Tetraphenylboron sodium | |
143-66-8 | |
Crystals or Granular Powder | |
(C6H5)4BNa | |
15,8818 | |
Solubility in water: 50g/L (20°C). Other solubilities: freely soluble in acetone, slightly soluble in ether and chloroform, practically insoluble in petroleum ether | |
[Na+].C1=CC=C(C=C1)[B-](C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1 | |
342.22 | |
342.21 | |
Authentic |
>300.0°C | |
Colorless to White | |
C24H20BNa | |
MFCD00011494 | |
sodium tetraphenylborate, tetraphenylboron sodium, sodium tetraphenylboron, kalignost, sodium tetraphenylborate 1-, kalibor, dotite kalibor, kariporu k, borate 1-, tetraphenyl-, sodium, sodium tetraphenylboride | |
HFSRCEJMTLMDLI-UHFFFAOYSA-N | |
sodium tetraphenylboranuide | |
2723787 | |
Reagente ACS | |
0.5 % max. (105°C) |
Sicurezza e movimentazione
GHS H Statement
Toxic if swallowed.
Causes serious eye irritation.
Causes skin irritation.
May cause respiratory irritation.
GHS P Statement
Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell.
IF SWALLOWED: Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
Wear protective gloves/protective cloth
GHS Signal Word: Danger
missing translation for 'einecsNumber' : 205-605-5
- Tetraphenylboron sodium
Avvertenza
- Pericolo
Categoria di pericolo
- Tossicità acuta Categoria 3
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- H301-Tossico se ingerito.
Consigli di prudenza
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.