Learn More
Tetrakis(trimethylsilyl)silane, 98% Codice prodotto.: 11490097
Tetrakis(trimethylsilyl)silane, 98%
Codice prodotto. 11490097
1 g, 1g
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
Codice prodotto. 11490097
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar B21020.03
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 4098-98-0 | C12H36Si5 | 320.85 g/mol
It is used as a starting material for the synthesis of tris(trimethylsilyl)silyl lithium with methyl lithium and in the preparation of lithium bis[(TMS)3silyl]cuprate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
It is used as a starting material for the synthesis of tris(trimethylsilyl)silyl lithium with methyl lithium and in the preparation of lithium bis[(TMS)3silyl]cuprate.
Notes
Store away from water/moisture and oxidizing agents. Keep the container tightly closed and place it in a cool, dry and well ventilated condition. Store under inert gas. Protect from humidity and water.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 4098-98-0
Formula molecolare C12H36Si5
Molecular Weight (g/mol) 320.85
Numero MDL MFCD00054859
InChI Key BOJSDHZZKKYWAS-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo tetrakis trimethylsilyl silane, 1,1,1,3,3,3-hexamethyl-2,2-bis trimethylsilyl trisilane, tetrakil trimethylsilyl silane, si si ch3 3 4, trisilane, 1,1,1,3,3,3-hexamethyl-2,2-bis trimethylsilyl, 2,2-bis trimethylsilyl-1,1,1,3,3,3-hexamethyl-trisilane, acmc-1an6g, tetra trimethylsilyl-silane, bojsdhzzkkywas-uhfffaoysa
PubChem CID 138115
IUPAC Name tetrakis(trimethylsilyl)silane
SMILES C[Si](C)(C)[Si]([Si](C)(C)C)([Si](C)(C)C)[Si](C)(C)C
Specifica
Materiale o nome chimico Tetrakis(trimethylsilyl)silane
Punto di fusione 266°C to 268°C (sublimation)
Quantità 1 g
Peso formulazione 320.85
Percent Purity 98%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Tetrakis(trimethylsilyl)silane
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Tetrakis(trimethylsilyl)silane
Titolo del prodotto
Tetrakis(trimethylsilyl)silane, 98% >