Learn More
Tetrahydrofuran, ReagentPlus™, ≥99.0%, Honeywell™
Codice prodotto. 15611590 Sfoglia Tutto Honeywell Research Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 L
2.5 L
10 L
20 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Stainless Steel Can
Reagent Grade, contains 250 ppm BHT as inhibitor,≥99.0%
  • ≥95% for general laboratory use.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 109-99-9
Formula molecolare C4H8O
Molecular Weight (g/mol) 72.11
Numero MDL MFCD00005356
InChI Key WYURNTSHIVDZCO-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo tetrahydrofuran, furan, tetrahydro, butylene oxide, furanidine, hydrofuran, tetramethylene oxide, oxacyclopentane, 1,4-epoxybutane, tetrahydrofuranne, tetraidrofurano
PubChem CID 8028
ChEBI CHEBI:26911
IUPAC Name oxolane
SMILES C1CCOC1
Specifica
Materiale o nome chimico Tetrahydrofuran
Punto di fusione -108°C
Nota nome Contains 250 ppm BHT as inhibitor
Colore Colorless
Densità 0.889g/mL at 25°C
Punti di ebollizione 65°C
Quantità 10 L
Limite di esplosione 0.118
Punto d'infiammabilità −17°C (1.4°F)
Punto di combustione 610°F
Imballaggio Stainless Steel Can
Forma fisica Liquido
Indice di rifrazione n20/D 1.407(lit.)
Pressione del vapore 114mmHg (15°C), 143mmHg (20°C)
Numero UN UN2056
Beilstein 102391
Peso formulazione 72.11g/mol
Percent Purity ≥99.0%
Grado ReagentPlus™