Learn More
Tetrahydrofuran, Certified AR for Analysis, Stabilised with 0.025% BHT, Fisher Chemical™
Click to view available options
Quantità:
1 L
2.5 L
5 L
25 L
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Bottiglia in vetro color ambra
Metal Can
Plastic-coated Glass Bottle
Descrizione
5L, 66 deg.C, Colorless, -108.4 deg.C, Metal can, 7 to 8, 2.5, 200mbar at 20 deg.C, 0.55cp at 20 deg.C
Specifica
Specifica
pH | 7 to 8 |
Punto di fusione | -108.4°C |
Colore | Colorless |
Punti di ebollizione | 66°C |
Quantità | 1 L |
Imballaggio | Plastic-coated Glass Bottle |
Pressione del vapore | 200mbar at 20°C |
Viscosità | 0.55cp at 20°C |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Tetrahydrofuran
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 4
- cancerogenicità Categoria 2
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Liquido infiammabile Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H351-Sospettato di provocare il cancro.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
- H302-Nocivo se ingerito.
- H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
- EUH019-Può formare perossidi esplosivi.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.