Learn More
Tetrahydro-2H-pyran-4-carboxylic acid, 97+%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10371003
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
10 g
Chemical Identifiers
CAS 5337-03-1
Formula molecolare C6H10O3
Molecular Weight (g/mol) 130.14
InChI Key AVPKHOTUOHDTLW-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo tetrahydro-2h-pyran-4-carboxylic acid, tetrahydropyran-4-yl-carboxylic acid, tetrahydropyran-4-carboxylic acid, tetrahydro-pyran-4-carboxylic acid, 2h-pyran-4-carboxylic acid, tetrahydro, 4-carboxytetrahydro-2h-pyran, terahydropyran-4-yl-carboxylic acid, 3,4,5,6-tetrahydro-2h-pyran-4-carboxylic acid, 2h-3,4,5,6-tetrahydropyran-4-carboxylic acid
PubChem CID 219302
Specifications
Materiale o nome chimico Tetrahydro-2H-pyran-4-carboxylic acid
Intervallo percentuale saggio 97%
Quantità 250 mg
Peso formulazione 130.14
Percent Purity 97%