Learn More
Tetraethylenepentamine, technical
Codice prodotto. p-3830336 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
250 g
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
2.50kg
250g
500g
CAS: 112-57-2 | C8H23N5 | 189.31 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 112-57-2
Formula molecolare C8H23N5
Molecular Weight (g/mol) 189.31
Numero MDL MFCD00008168
InChI Key FAGUFWYHJQFNRV-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo tetraethylenepentamine, tetren, 1,4,7,10,13-pentaazatridecane, tetraethylene pentamine, tetraethylpentylamine, 1,11-diamino-3,6,9-triazaundecane, 3,6,9-triazaundecamethylenediamine, 3,6,9-triazaundecane-1,11-diamine, deh 26, unii-yzd1c9kq28
PubChem CID 8197
ChEBI CHEBI:49798
IUPAC Name N'-[2-[2-(2-aminoethylamino)ethylamino]ethyl]ethane-1,2-diamine
SMILES NCCNCCNCCNCCN
Specifica
Materiale o nome chimico Tetraethylenepentamine
Nota nome tech.
Punto di fusione -40°C
Densità 0.9900g/mL
Punti di ebollizione 340°C
Punto d'infiammabilità 139°C
Spettro a infrarossi Authentic
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare HN(CH2CH2NHCH2CH2NH2)2
Indice di rifrazione 1.5055
Quantità 250 g
Gravità specifica 0.99
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble
Peso formulazione 189.3
Percent Purity ≥95.0%
Grado Caratteristiche
Forma fisica Liquid