Learn More
Tetrachloroethylene, Honeywell
Codice prodotto. p-7073731 Sfoglia Tutto Honeywell Research Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 L
2.5 L
10 L
800 kg
Dimensione della confezione:
10L
1L
2.50L
800kg
Identificatori chimici
CAS 127-18-4
Formula molecolare C2Cl4
Molecular Weight (g/mol) 165.82
Numero MDL MFCD00000834
InChI Key CYTYCFOTNPOANT-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo tetrachloroethylene, tetrachloroethene, perchloroethylene, perchlorethylene, perc, ethene, tetrachloro, tetrachlorethylene, ethylene tetrachloride, carbon dichloride, ankilostin
PubChem CID 31373
ChEBI CHEBI:17300
SMILES ClC(Cl)=C(Cl)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico Tetrachloroethylene
Densità 1.623g/mL at 25°C
Formula lineare CCl2=CCl2
Quantità 1 L
Numero UN 1897
Beilstein 1361721
IUPAC Name 1,1,2,2-tetrachloroethene
Densità vapore 5.83 (vs air)
Peso formulazione 165.83g/mol
Pressione del vapore 13mmHg (20°C), 19mmHg (25°C)
Percent Purity ≥99.5%