Learn More
Tetrabutylammonium hydrogen sulfate, 99%, extra pure, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10705974
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
CAS: 32503-27-8 | C16H37NO4S | 339.54 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Catalizzatore a trasferimento di fase
Identificatori chimici
CAS 32503-27-8
Formula molecolare C16H37NO4S
Molecular Weight (g/mol) 339.54
Numero MDL MFCD00011637
InChI Key SHFJWMWCIHQNCP-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo tetrabutylammonium hydrogen sulfate, tetrabutylammonium hydrogensulfate, tetrabutylammonium bisulfate, tetra-n-butylammonium hydrogen sulfate, tbahs, tetrabutylammonium sulfate 1:1, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, sulfate 1:1, tetrabutylammonium hydrogen sulphate, tetrabutylazanium hydrogen sulfate, ipc-tba-hs
PubChem CID 94433
IUPAC Name hydrogen sulfate;tetrabutylazanium
SMILES OS([O-])(=O)=O.CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
Specifica
Materiale o nome chimico Tetrabutylammonium hydrogen sulfate
Nota nome Extra Pure
Punto di fusione 168.0°C to 172.0°C
Colore Brown-Yellow to Colorless
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare [CH3(CH2)3]4NHSO4
Quantità 25 g
Informazioni di solubilità (10% in water) Almost clear colorless
Peso formulazione 339.53
Percent Purity 99%
Grado Ultrapuro
Forma fisica Solution
compliance-icons
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1C
Indicazioni di pericolo
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.