Learn More
Tetraammineplatinum(II) nitrate, Premion™, 99.99% (metals basis), Pt 50% min, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11394928
Click to view available options
Quantità:
0.25 g
1 g
5 g
Tetraammineplatinum(II) nitrate is widely utilized as a precursor to bimetallic Pt/Zn catalysts for the selective hydrogenation of crotonaldehyde.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 20634-12-2
Formula molecolare H12N6O6Pt
Molecular Weight (g/mol) 387.22
Numero MDL MFCD00011624
InChI Key RBAKORNXYLGSJB-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo tetraammineplatinum ii nitrate, tetraammineplatinum dinitrate, tetrammineplatinum ii nitrate, tetraammineplatinum ii nitrate 1g, tetraammineplatinum ii nitrate, premion, platinum 2+ tetraamine dinitrate, tetraammineplatinum ii nitrate solution, pt w/w cont. pt
PubChem CID 146543
SMILES N.N.N.N.[Pt++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Specifications
Materiale o nome chimico Tetraammineplatinum(II) nitrate
Punto di fusione 262°C (decomposition)
Colore White to Yellow
Forma fisica Crystals
Quantità 5 g
Intervallo percentuale saggio 99.99% (metals basis)
Informazioni di solubilità Soluble in water.
IUPAC Name azane;platinum(2+);dinitrate
Peso formulazione 387.21
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Tetraammineplatinum(II) nitrate, Premion
Signal Word
  • Pericolo
Hazard Category
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Solido comburente Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Hazard Statement
  • H272-Può aggravare un incendio; comburente.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Precautionary Statement
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contiene: Tetraammineplatinumdinitrate