Learn More
Tetraamminepalladium(II) sulfate, 99.9% (metals basis), Pd 37.4% min, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 13601-06-4 | H12N4O4PdS | 270.6 g/mol
133.00€ - 2890.00€
Identificatori chimici
CAS 13601-06-4
Formula molecolare H12N4O4PdS
Molecular Weight (g/mol) 270.6
Numero MDL MFCD09953444
InChI Key WSPHQZJZSJENIO-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo tetraamminepalladium ii sulfate, palladium 2+ tetraamine sulfate, palladium 2+ sulfate-ammonia 1/1/4, palladium 2+ ion tetraamine sulfate
PubChem CID 18319394
IUPAC Name azane;palladium(2+);sulfate
SMILES N.N.N.N.[O-]S(=O)(=O)[O-].[Pd+2]
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
15426645
SDS Vedere i documenti
Thermo Scientific Alfa Aesar
044956.03
1 g
133.00€
1g
15436645
SDS Vedere i documenti
Thermo Scientific Alfa Aesar
044956.06
5 g
665.00€
5g
15446645
SDS Vedere i documenti
Thermo Scientific Alfa Aesar
044956.14
25 g
2890.00€
25g
Descrizione
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Identificatori chimici
13601-06-4
270.6
WSPHQZJZSJENIO-UHFFFAOYSA-L
18319394
N.N.N.N.[O-]S(=O)(=O)[O-].[Pd+2]
H12N4O4PdS
MFCD09953444
tetraamminepalladium ii sulfate, palladium 2+ tetraamine sulfate, palladium 2+ sulfate-ammonia 1/1/4, palladium 2+ ion tetraamine sulfate
azane;palladium(2+);sulfate
Specifica
Tetraamminepalladium (II) sulfate
Crystalline
H12N4O4PdS
tetraamminepalladium ii sulfate, palladium 2+ tetraamine sulfate, palladium 2+ sulfate-ammonia 1/1/4, palladium 2+ ion tetraamine sulfate
N.N.N.N.[O-]S(=O)(=O)[O-].[Pd+2]
270.6
270.61
Pd 37.4% min
13601-06-4
(metals basis)
MFCD09953444
WSPHQZJZSJENIO-UHFFFAOYSA-L
azane;palladium(2+);sulfate
18319394
99.9%
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Ambient temperatures