Learn More
Tetra-n-butylammonium hydroxide, 40% w/w aq. soln.
Codice prodotto. p-7043801
Click to view available options
Quantità:
50 g
250 g
1000 g
Dimensione della confezione:
1000g
250g
50g
CAS: 2052-49-5 | C16H37NO | 259.48 g/mol
Tetra-n-butylammonium hydroxide, 40% w/w aq. solution is used as a phase-transfer catalyst in organic synthesis especially for alkylation and condensation reactions. It is used as a curing accelerator for epoxy resins. It is also used in preparation of dichlorocarbene from chloroform.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Tetra-n-butylammonium hydroxide, 40% w/w aq. solution is used as a phase-transfer catalyst in organic synthesis especially for alkylation and condensation reactions. It is used as a curing accelerator for epoxy resins. It is also used in preparation of dichlorocarbene from chloroform.
Solubility
Miscible with organic solvents.
Notes
Air sensitive and hygroscopic. Incompatible with strong acids and corrodes metal.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2052-49-5
Formula molecolare C16H37NO
Molecular Weight (g/mol) 259.48
Numero MDL MFCD00009425
InChI Key VDZOOKBUILJEDG-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo tetrabutylammonium hydroxide, tetra-n-butylammonium hydroxide, tetrabutylazanium hydroxide, tetrabutylammoniumhydroxide, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, hydroxide, ammonium, tetrabutyl-, hydroxide, n,n,n-tributyl-1-butanaminium hydroxide, tetra n-butyl ammonium hydroxide, tetra-n-butyl ammonium hydroxide, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, hydroxide 1:1
PubChem CID 2723671
SMILES [OH-].CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
Specifica
Materiale o nome chimico Tetra-n-butylammonium hydroxide
Densità 0.99
pH 14.0
Punto d'infiammabilità None
Odore Amine-like
Formula lineare [CH3(CH2)3]4NOH
Indice di rifrazione 1.408
Quantità 50 g
Numero UN UN3267
Beilstein 3571228
Sensibilità Air Sensitive
Informazioni di solubilità Miscible with organic solvents.
IUPAC Name tetrabutylazanium hydroxide
Peso formulazione 259.48
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 40% w/w aq. soln.
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Tetra-n-butylammonium hydroxide, 40% w/w aqueous solution
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Tetra-n-butylammonium hydroxide