Learn More
Testo™ Testoterm™ Self-Adhesive Foil Thermometer Strips
Monitor the temperature of moving or small objects and long-term monitoring of transport and storage temperatures. Testoterm™ Self-Adhesive Foil Thermometer Strips can be applied to a variety of different surfaces.
47.00€
Specifica
Dimensioni (L x P x A) 50 x 18 mm
Accuracy ±1.5°C
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Temperature Range (Metric) Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Temperature Range (Metric) Prezzo Quantità e disponibilità  
10579091
missing translation for 'viewDocuments'
Testo™
0646 1724
116°C to 154°C
47.00€
pezzi 10
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 17-07-2025
Aggiungi al carrello
10078480
missing translation for 'viewDocuments'
Testo™
0646 2532
161°C to 204°C
47.00€
pezzi 10
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 30-06-2025
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Self-adhesive temperature strips
  • Change color when thresholds are exceeded within 2 to 3 seconds
  • Measuring range +116 to +154°C
Specifica
Specifica
50 x 18 mm
±1.5°C