Learn More
Lenz Laborglasintrumente Test Tubes with NS Joint without Graduation
Made of high quality materials. Each manufacturing step is tested through an extensive quality management system, based on DIN ISO 9001/EN 29001.
69.00€ - 90.00€
Specifica
Materiale | Borosilicate Glass (3.3) |
---|---|
Diametro (sistema metrico) | 16 mm |
Codice del prodotto | Marca | Altezza (sistema metrico) | Tipo di chiusura | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Altezza (sistema metrico) | Tipo di chiusura | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10593135
|
Lenz Laborglasintrumente
05700207 |
100 mm | Hexagonal Stopper |
90.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 18-06-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
10657590
|
Lenz Laborglasintrumente
05700010 |
125 mm | Not Included |
69.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 18-06-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
Descrizione
- With round bottom
- With NS socket
- Available without stopper
- With PE stopper or with hexagonal hollow glass stopper
- Made of DURAN™ tubing
Specifica
Borosilicate Glass (3.3) | |
16 mm |