Learn More
Grant Instruments™ Test Tube Tray for Grant Shaking Water Baths
Holds 3 to 5 SR Racks. For use with Grant Shaking Water Baths
321.00€ - 345.00€
Codice del prodotto | Marca | Tipo | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Tipo | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
15305822
|
Grant Instruments™
TS18 |
Test Tube Tray | LSB18 |
341.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 11-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
15395822
|
Grant Instruments™
TF26 |
Flask Tray | OLS26 |
345.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
15385812
|
Grant Instruments™
TS12 |
Test Tube Tray | LSB12 |
321.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 11-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
15325822
|
Grant Instruments™
TS26 |
Test Tube/Microtube Tray | OLS26 |
340.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
Descrizione
Include threaded holes to accept flask clamps or holder for deep well plates (=2ml). Grant Instruemnts™ Flask Tray for Grant Shaking Water Baths are compatible with SR plate holders and racks or can be used alone to accommodate bags and miscellaneous vessels.
Test Tube Tray for Grant Shaking Water Baths
- TS12: Holds up to 3 SR Racks for LSB12 Model Aqua Pro Shaking Water Bath
- TS18: Holds up to 5 SR Racks for LSB18 Model Aqua Pro Shaking Water Bath
- TS26: Holds up to 5 SR Racks for OLS26 Model Aqua Pro Shaking Water Bath