Learn More
OHAUS™ Test Tube Holder
Hands free mixing designed to fit on the Heavy Duty Vortex Mixer. Easily attached to the top of mixer and is magnetically secured.
Marca:  OHAUS™ 30400216
40.70 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 15782629
  • 42.70€ / Pezzo
Solo null disponibili
In stock
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Use with Heavy Duty Vortex Mixer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Especificaciones
52 x 0.5 mL Microtubes
Foam Insert
Foam Insert For (52) 0.5 mL Microtubes
1 Ea.
0.5 ml
Foam
Vortex Mixer
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS
Documentos
Documentos
Certificados
Promociones
Promociones
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado