Learn More
OHAUS™ Test Tube Holder
Hands free mixing designed to fit on the Heavy Duty Vortex Mixer. Easily attached to the top of mixer and is magnetically secured.
Marca: OHAUS™ 30400220
40.70 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Use with Heavy Duty Vortex Mixer
Specifica
34 x 12 to 13 mm Test Tubes | |
Foam Insert | |
Foam Insert For (34) 12-13 mm Tubes | |
1 Ea. |
12 to 13 mm | |
Foam | |
Vortex Mixer |