Learn More
Medline Scientific™ Test Tube
66.45€ - 83.60€
Specifica
Tipo | Polarimeter Tube |
---|---|
Da utilizzare con (apparecchiatura) | Polarimeter |
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11902964
|
Medline Scientific™
91811002 |
100 mm | N/A | ||||||
10738875
|
Medline Scientific™
9181.2003 |
200 mm |
83.60€
Pezzo |
Spedizione stimata: 10-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
Specifica
Polarimeter Tube | |
Polarimeter |