Learn More
Retsch™ Test Sieves with 11.20 to 112.00 mm Mesh Size
Retsch™ Test Sieves consist of a solid Stainless Steel sieve frame with high stability, resulting in reliable sieving results.
177.00€ - 187.00€
Specifica
Tipo Test Sieve
Certificazione/Conformità DIN ISO 3310-1
Materiale Stainless Steel
Include Calibration Certificate
Altezza (sistema metrico) 50 mm
Visualizza altre specifiche
Prodotti 23
Codice del prodotto Marca Dimensione del poro Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Dimensione del poro Prezzo Quantità e disponibilità  
15600409
Vedere i documenti
Retsch™
60.131.011200
11.20 mm
177.00€
Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 25-08-2025
Aggiungi al carrello
15610409
Vedere i documenti
Retsch™
60.131.012500
12.50 mm
177.00€
Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 25-08-2025
Aggiungi al carrello
15620409
Vedere i documenti
Retsch™
60.131.013200
13.20 mm
177.00€
Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 25-08-2025
Aggiungi al carrello
15630409
Vedere i documenti
Retsch™
60.131.014000
14.00 mm
177.00€
Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 04-08-2025
Aggiungi al carrello
15640409
Vedere i documenti
Retsch™
60.131.016000
16.00 mm
181.00€
Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 25-08-2025
Aggiungi al carrello
15650409
Vedere i documenti
Retsch™
60.131.018000
18.00 mm
177.00€
Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 25-08-2025
Aggiungi al carrello
15660409
Vedere i documenti
Retsch™
60.131.019000
19.00 mm
177.00€
Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 25-08-2025
Aggiungi al carrello
15670409
Vedere i documenti
Retsch™
60.131.020000
20.00 mm
177.00€
Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 25-08-2025
Aggiungi al carrello
15680409
Vedere i documenti
Retsch™
60.131.022400
22.40 mm
177.00€
Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 25-08-2025
Aggiungi al carrello
15690409
Vedere i documenti
Retsch™
60.131.025000
25.00 mm
177.00€
Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 25-08-2025
Aggiungi al carrello
15600419
Vedere i documenti
Retsch™
60.131.026500
26.50 mm
177.00€
Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 25-08-2025
Aggiungi al carrello
15610419
Vedere i documenti
Retsch™
60.131.028000
28.00 mm
177.00€
Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 25-08-2025
Aggiungi al carrello
15620419
Vedere i documenti
Retsch™
60.131.031500
31.50 mm
187.00€
Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 25-08-2025
Aggiungi al carrello
15630419
Vedere i documenti
Retsch™
60.131.035500
35.50 mm
182.00€
Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 25-08-2025
Aggiungi al carrello
15640419
Vedere i documenti
Retsch™
60.131.037500
37.50 mm
182.00€
Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 25-08-2025
Aggiungi al carrello
15650419
Vedere i documenti
Retsch™
60.131.040000
40.00 mm
182.00€
Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 25-08-2025
Aggiungi al carrello
15660419
Vedere i documenti
Retsch™
60.131.045000
45.00 mm
187.00€
Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 25-08-2025
Aggiungi al carrello
15670419
Vedere i documenti
Retsch™
60.131.063000
63.00 mm
182.00€
Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 25-08-2025
Aggiungi al carrello
15680419
Vedere i documenti
Retsch™
60.131.075000
75.00 mm
182.00€
Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 25-08-2025
Aggiungi al carrello
15690419
Vedere i documenti
Retsch™
60.131.080000
80.00 mm
182.00€
Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 25-08-2025
Aggiungi al carrello
15600429
Vedere i documenti
Retsch™
60.131.090000
90.00 mm
182.00€
Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 25-08-2025
Aggiungi al carrello
15610429
Vedere i documenti
Retsch™
60.131.100000
100.00 mm
182.00€
Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 25-08-2025
Aggiungi al carrello
15620429
Vedere i documenti
Retsch™
60.131.112000
112.00 mm
182.00€
Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 25-08-2025
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • High quality joining technology guarantees permanently taut wire mesh
  • One-piece cast sieve frame and seamless mesh joint prevent cross contamination
  • Stainless Steel sieve frame with high form stability
  • High degree of corrosion resistance and easy cleaning thanks to high-alloy Stainless Steel
  • Excellent product quality due to extensive optical inspection
  • Maximum stability and optimum sealing when used in sieve stacks thanks to the o-ring which is placed in the recess designed for this purpose
  • Clear and precise labeling of the sieves with full traceability based on individualized laser engraving
Specifica
Specifica
Test Sieve
Stainless Steel
50 mm
DIN ISO 3310-1
Calibration Certificate
200 mm