Learn More
Memmert™ Camera per test con display a LED
Light: No Lighting
Marca: Memmert™ CTC256
26360.00 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Humidification by hot steam generator
- 2 Pt100 sensors Class A in 4-wire-circuit, mutually monitoring and taking over the performance at the same temperature value
- Electronic microprocessor temperature controller with auto-diagnostic system
- high-performance air fan in working chamber
- resolution of display for setpoint values 0.1°C up to 99.9°C, 0.5°C from 100°C and for actual values 0.1°C (LED)
- USB-interface incl. Memmert software "Celsius" for programming and documentation
- Over- and undertemperature monitor TWW, protection class 3.3 or adjustable temperature limiter TWB, protection class 2, adjustable at controller
- Integral fault diagnostics for temperature and humidity control
Specifica
Acustico e visivo | |
Sistema di controllo a microprocessore PID digitale multifunzionale | |
256 l | |
No Lighting | |
LED | |
Acciaio inox | |
° | |
898 mm | |
1730 mm | |
597 mm | |
297 kg | |
400 V | |
50 Hz |
CE | |
Climatico | |
Acciaio inox | |
Tipo tedesco | |
Apparecchiatura, controllo della temperatura, chimica di ricerca, prodotti farmaceutici | |
R404A | |
Pt100 Classe A in circuito a 4 cavi | |
640 mm | |
670 mm | |
420 kg | |
400 V, 50 Hz | |
7 kW |