Learn More
tert-Butyldimethylchlorosilane, 50% w/w in toluene, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11419197
Click to view available options
Quantità:
50 g
250 g
1000 g
Normativa: Questo prodotto contiene un precursore di esplosivi ai sensi del regolamento (CE) n. 1148/2019. Ogni cliente deve compilare una dichiarazione prima della consegna.
Normativa: Questo prodotto contiene un precursore di esplosivi ai sensi del regolamento (CE) n. 1148/2019. Ogni cliente deve compilare una dichiarazione prima della consegna.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 18162-48-6
Formula molecolare C6H15ClSi
Molecular Weight (g/mol) 150.721
Numero MDL MFCD00000501
InChI Key BCNZYOJHNLTNEZ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo tert-butyldimethylsilyl chloride, tert-butyldimethylchlorosilane, t-butyldimethylchlorosilane, tert-butylchlorodimethylsilane, tbdms chloride, tert-butyl chloro dimethylsilane, chloro-tert-butyldimethylsilane, silane, chloro 1,1-dimethylethyl dimethyl, tbscl, t-butyldimethylsilyl chloride
PubChem CID 28928
ChEBI CHEBI:85071
IUPAC Name tert-butyl-chloro-dimethylsilane
SMILES CC(C)(C)[Si](C)(C)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico tert-Butyldimethylchlorosilane
Quantità 250 g
Formula lineare (CH3)3CSi(CH3)2Cl
Numero UN UN2924
Punto d'infiammabilità 7°C (45°F)
Peso formulazione 150.73
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 50% w/w in toluene
Odore Characteristic
Sensibilità Moisture sensitive
Densità 0.87