Learn More
tert-Butylamine, 99%
CAS: 75-64-9 | C4H11N | 73.13 g/mol
27.65€ - 238.00€
Identificatori chimici
CAS 75-64-9
Formula molecolare C4H11N
Molecular Weight (g/mol) 73.13
Numero MDL MFCD00008050
InChI Key YBRBMKDOPFTVDT-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo tert-butylamine, erbumine, 2-amino-2-methylpropane, t-butylamine, 2-propanamine, 2-methyl, trimethylaminomethane, 1,1-dimethylethylamine, 2-aminoisobutane, 1,1-dimethylethanamine, butylamine, tert
PubChem CID 6385
ChEBI CHEBI:44639
IUPAC Name 2-methylpropan-2-amine
SMILES CC(C)(C)N
Visualizza altre specifiche
Prodotti 4
Codice del prodotto Marca Quantità Imballaggio Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Imballaggio Prezzo Quantità e disponibilità  
10070560
SDS Vedere i documenti
Thermo Scientific Acros
107820050
5 mL Glass Bottle
27.65€
5mL
10060560
SDS Vedere i documenti
Thermo Scientific Acros
107820010
1 L Glass Bottle
44.35€
1L
10543894
SDS Vedere i documenti
Thermo Scientific Acros
107820025
2.5 L Glass Bottle
81.50€
2.50L
13468298
Vedere i documenti
Thermo Scientific Acros
107820100
10 L Plastic drum
238.00€
10L
Descrizione
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Identificatori chimici
75-64-9
73.13
YBRBMKDOPFTVDT-UHFFFAOYSA-N
6385
2-methylpropan-2-amine
C4H11N
MFCD00008050
tert-butylamine, erbumine, 2-amino-2-methylpropane, t-butylamine, 2-propanamine, 2-methyl, trimethylaminomethane, 1,1-dimethylethylamine, 2-aminoisobutane, 1,1-dimethylethanamine, butylamine, tert
CHEBI:44639
CC(C)(C)N
Specifica
tert-Butylamine
-67.0°C
46.0°C
Authentic
C4H11N
1.3770 to 1.3790
04,173
15,1547
tert-butylamine, erbumine, 2-amino-2-methylpropane, t-butylamine, 2-propanamine, 2-methyl, trimethylaminomethane, 1,1-dimethylethylamine, 2-aminoisobutane, 1,1-dimethylethanamine, butylamine, tert
YBRBMKDOPFTVDT-UHFFFAOYSA-N
2-methylpropan-2-amine
6385
0.5 mPa.s (20°C)
99%
75-64-9
0.6900g/mL
−38°C
98.5% min. (GC)
(CH3)3CNH2
MFCD00008050
01,84; 02,43; 10,62; 11,138
0.69
Solubility in water: 1000g/L (25°C). Other solubilities: miscible with alcohol,soluble in common organic solvents
CC(C)(C)N
73.13
CHEBI:44639
73.13
Liquid
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
GHS H Statement
Harmful to aquatic life with long lasting effects.
Harmful if swallowed.
Toxic if inhaled.
Causes severe skin burns and eye damage.
Highly flammable liquid and vapor.
GHS P Statement
IF ON SKIN (or hair): Take off immediately all contaminated clothing.
Rinse skin with water/shower.
Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces.
- No smoking.
Wear protective gloves/protective clothing/eye p
GHS Signal Word: Danger
missing translation for 'einecsNumber' : 200-888-1
Identificativo prodotto
  • tert-Butylamine
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H331-Tossico se inalato.
Consigli di prudenza
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.