Learn More
tert-butyl6-bromo-4-oxo-3,4-dihydro-1'H-spiro[1,3-benzoxazine-2,4'-piperidine]-1'-, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10317112
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
Identificatori chimici
CAS 690632-05-4
Formula molecolare C17H21BrN2O4
Molecular Weight (g/mol) 397.269
Numero MDL MFCD05865135
InChI Key FKBBJWUNJKLMBK-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo tert-butyl 6-bromo-4-oxo-3,4-dihydro-1'h-spiro 1,3-benzoxazine-2,4'-piperidine-1'-carboxylate, tert-butyl 6-bromo-4-oxo-3,4-dihydrospiro benzo e 1,3 oxazine-2,4'-piperidine-1'-carboxylate, 6-bromospiro 1,3-benzoxazine-2,4'-piperidine-4 3h-one, n-boc protected, tert-butyl 6-bromo-4-oxo-3h-spiro 1,3-benzoxazine-2,4'-piperidine-1'-carboxylate, tert-butyl 6-bromo-4-oxospiro 3h-1,3-benzoxazine-2,4'-piperidine-1'-carboxylate, 6-bromo-3,4-dihydro-4-oxo-spiro 2h-1,3-benzoxazine-2,4'-piperidin-1'-carboxylic acid tert-butyl ester, spiro 2h-1,3-benzoxazine-2,4'-piperidine-1'-carboxylicacid,6-bromo-3,4-dihydro-4-oxo-,1,1-dimethylethyl ester, tert-butyl 6-bromo-3,4-dihydro-4-oxo-1'h-spiro 1,3-benzoxazine-2,4'-piperidine-1'-carboxylate
PubChem CID 2794762
IUPAC Name tert-butyl 6-bromo-4-oxospiro[3H-1,3-benzoxazine-2,4'-piperidine]-1'-carboxylate
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCC2(CC1)NC(=O)C3=C(O2)C=CC(=C3)Br
Specifica
Materiale o nome chimico tert-Butyl 6-bromo-4-oxo-3,4-dihydro-1';H-spiro[1,3-benzoxazine-2,4';-piperidine]-1';-carboxylate
CAS min. % 95.0
Intervallo percentuale saggio 95%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 397.27
Percent Purity 95%