Learn More
tert-Butyl N-(4-formylbenzyl)carbamate, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. p-4510266
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
Identificatori chimici
CAS 156866-52-3
Formula molecolare C13H17NO3
Molecular Weight (g/mol) 235.283
InChI Key HRJJBEIFHFVBRT-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo tert-butyl 4-formylbenzylcarbamate, tert-butyl n-4-formylbenzyl carbamate, tert-butyl n-4-formylphenyl methyl carbamate, tert-butyln-4-formylbenzyl carbamate, tert-butyl 4-formylbenzyl carbamate, tert-butyln-4-formylphenyl methyl carbamate, n-boc-4-aminomethylbenzaldehyde, tert-butyl n-4 formylbenzyl carbamate, 4-aminomethyl benzaldehyde,n-boc protected, 4-formyl-benzyl-carbamic acid t-butyl ester
PubChem CID 2794832
IUPAC Name tert-butyl N-[(4-formylphenyl)methyl]carbamate
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NCC1=CC=C(C=C1)C=O
Specifica
Materiale o nome chimico tert-Butyl N-(4-formylbenzyl)carbamate
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 250 mg
Peso formulazione 235.28
Percent Purity 97%