Learn More
Fisher BioReagents™ Terrific Broth (Powder/Molecular Genetics)
Enriched medium used with glycerol in cultivating recombinant strains of Escherichia coli.
23.18€ - 859.00€
Specifica
Content And Storage | 4°C |
---|---|
Forma | Powder |
Grado | Genetica molecolare |
Tipo di media | Terrific Broth |
Product Type | Microbiology Media |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Tipo di imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Tipo di imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10041363
|
Fisher BioReagents™
BP2468-500 |
500 g | Poly Bottle | N/A | |||||
10173243
|
Fisher BioReagents™
BP2468-100 |
100 g | Poly Bottle | N/A | |||||
10513325
|
Fisher BioReagents™
BP2468-2 |
2000 g | Poly Bottle | N/A | |||||
10583145
|
Fisher BioReagents™
BP2468-10 |
10,000 g | Poly Pail | N/A | |||||
Descrizione
Formulation Usage: 50.8g/L
Specifica
4°C | |
Genetica molecolare | |
Microbiology Media |
Powder | |
Terrific Broth | |
Cultivation of recombinant strains of Escherichia coli |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Broth Miller