Learn More
Terbium(III,IV) oxide, REacton™, 99.9% (REO)
CAS: 12037-01-3 | Tb{4}O{7}
dietro preventivo
Specifica
Punto di fusione | 2340°C |
---|---|
CAS | 12037-01-3 |
Forma fisica | Solid |
Formula molecolare | Tb{4}O{7} |
Percent Purity | 99.9% |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11336248
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011207.30 |
250 g |
dietro preventivo
250g |
N/A | Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
11346248
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011207.A1 |
1 kg |
dietro preventivo
1kg |
N/A | Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
Terbium(III,IV) oxide acts as a precursor for the preparation of other terbium compounds. It is used as a redox catalyst in reactions involving oxygen. At high temperatures, it can liberate oxygen. It finds applications in the manufacture of glass, optical and ceramic. Nanoparticles of terbium oxide are used as analytical reagents for the determination of drugs in food.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
2340°C | |
Solid | |
99.9% |
12037-01-3 | |
Tb{4}O{7} |