Learn More
Soluzione tampone modello TEP 10 pH 10
Click to view available options
Quantità:
1000 ml
Dimensione della confezione:
1L
Descrizione
- TEP 10 Model Buffer Solution pH 10
- pH buffers by WTW are precise and traceable to PTB/NIST in bulk size of 1 liter with built-in dosing vessel Standard buffer
- Live up to 3 years (unopened)
- Thrifty use
- Easiest handling by means of dosing device
Specifica
Specifica
pH | 10 |
Forma fisica | Liquido |
Quantità | 1000 ml |
Imballaggio | Flacone |
Tracciabilità a NIST | Sì |