Learn More
BINDER™ Sensore di temperatura Pt 100
Sensore di temperatura Pt 100 - Pt 100 supplementare in vano interno, costruzione flessibile, con raccordo esterno, incl. spina LEMO (a 3 poli)
Marca: BINDER™ 8012-0115
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Additional flexible Pt 100, interior, with external connection incl. LEMO connector (3-pin)
Order Info
Include
Specifica
Sensore di temperatura Pt 100 - Pt 100 supplementare in vano interno, costruzione flessibile, con raccordo esterno, incl. spina LEMO (a 3 poli) | |
Dispositivi BINDER BD 23, BD 400 | |
Temperature Sensor | |
LEMO Connector (3-Pin) |