Learn More
Thermographic Measurements Ltd Etichetta resistente al calore
Reversible hot warning surface indicator
Marca:  Thermographic Measurements Ltd Z01ETHE060N01B1
Codice prodotto. 11741029
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Clear indication of temperature change
  • Universally recognized symbols
  • non toxic
  • simple to use
  • suitable for many surfaces
  • Specifica
    Specifica
    ISO 9001
    For laboratory research, medical services, instrumentation, electronics industry, automotive, aerospace, steel, metallurgy, plastics industry, food industry applications
    4 mm
    11 mm
    2 to 5 seconds
    Wax-melt Technology
    Etichetta di sicurezza per la temperatura
    Tempsafe Label 60°C to 70°C
    70°C
    60°C to 70°C
    Electrical equipment, pumps, braking systems, water pumps, aeronautical equpment, military equipment
    Single-use
    0.15 in.
    40 to 60%
    Polyester Film, Acrylic Adhesive
    Tempsafe Label 60°C to 70°C
    9 g
    0.43 in.
    70 °C
    140°F to 158°F
    Sì
    ±1°C