Learn More
Dostmann Electronic™ Immersion Temperature Probe
Dostmann Electronic™ Immersion Temperature Probe is useful for temperature measurements in liquids and powdered materials.
43.30€ - 102.00€
Specifica
Da utilizzare con (applicazione) | For Measuring In Liquid And Powdered Materials |
---|---|
Product Type | Temperature Probe |
Da utilizzare con (apparecchiatura) | P410 / TC301 / TC 309 / Mini-K |
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Temperature Range (Metric) | Diametro sonda (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Temperature Range (Metric) | Diametro sonda (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
10559625
|
Dostmann Electronic™
6010-0501 |
300 mm | -100°C to +1100°C | 1.5 mm |
98.30€
Pezzo |
Spedizione stimata: 28-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||
10335548
|
Dostmann Electronic™
6010-0576 |
220 mm | -200°C to +1100°C | 3 mm |
43.30€
Pezzo |
Spedizione stimata: 22-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||
10661366
|
Dostmann Electronic™
6010-0503 |
300 mm | -100°C to +1100°C | 3 mm |
102.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 28-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||
11894392
|
Dostmann Electronic™
6010-0507 |
120 mm | -40°C to +400°C | 3 mm |
53.30€
Pezzo |
Spedizione stimata: 28-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||
11836850
|
Dostmann Electronic™
6010-0575 |
130 mm | -200°C to +1100°C | 1 mm |
43.30€
Pezzo |
Spedizione stimata: 28-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||
Descrizione
- Type K according to EN 60584-1
- NiCr-Ni
- Mineral-insulated
Specifica
For Measuring In Liquid And Powdered Materials | |
Temperature Probe | |
P410 / TC301 / TC 309 / Mini-K |