Learn More
Thermographic Measurements Ltd Etichetta per punto di misurazione della temperatura
Contenitori di etichette per misurazioni di temperatura. Le etichette per punti di misurazione della temperatura Thermographic™ rappresentano una soluzione perfetta.
Marca:  Thermographic Measurements Ltd M01ETHE046D01P1
Codice prodotto. 11700919
  • 21.75€ / pezzi 50
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 20-08-2025
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Immediate Response
  • Permanent Record of Highest Temperature Achieved
  • Oil, Water, and Steam Resistant
  • Inexpensive and Easy to Use
  • Self-adhesive
  • Specifica
    Specifica
    ISO 9001
    Per l'industria elettronica, automobilistica, aerospaziale, siderurgica, metallurgica e delle materie plastiche, laboratori di ricerca, strumentazione, servizi medici, industria alimentare
    13 mm
    12 mm
    2 to 5 seconds
    Wax-melt Technology
    Etichetta del punto di misura della temperatura
    Thermax Encapsulated Temperature Indicator 46°C (115°F)
    46°C
    46°C
    46 °C
    Electrical equipment, pumps, braking systems, water pumps, aeronautical equpment, military equipment
    Single Temperature
    Single-use
    0.51 in.
    40 to 60%
    Polyester Film, Acrylic Adhesive
    Thermax Encapsulated Temperature Indicator 46°C (115°F)
    9 g
    0.41 in.
    115°F
    115°F
    115°F
    Sì
    ±1°C
    Dual °C (°F)