Learn More
TEMED (Electrophoresis), Fisher BioReagents
Click to view available options
Quantità:
26 mL
130 mL
Imballaggio:
Amber Glass
Dimensione della confezione:
100g
20g
Descrizione
TEMED is a commonly used catalyst for the polymerization of acrylamide/bis-acrylamide.
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | TEMED |
Punto di fusione | -55°C |
Colore | Colorless |
Densità | 0.770g/cm³ |
pH | 8.0 to 8.5 |
Punti di ebollizione | 120°C |
Note sul grado di purezza | DNase-, RNase- and Protease-Free |
Intervallo percentuale saggio | ≥97 % (by titration) |
Imballaggio | Amber Glass |
Formula lineare | (CH3)2NCH2CH2N(CH3)2 |
Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- N,N,N',N'-Tetramethylethylenediamine
- Pericolo
- Liquido infiammabile Categoria 2
- Tossicità acuta Categoria 4
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
- H302-Nocivo se ingerito.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- H332-Nocivo se inalato.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.