Learn More
Tellurium(IV) oxide, tech., Thermo Scientific Chemicals
132.66€ - 498.48€
Identificatori chimici
CAS | 7446-07-3 |
---|---|
Formula molecolare | O2Te |
Molecular Weight (g/mol) | 159.60 |
Numero MDL | MFCD00011263 |
InChI Key | LAJZODKXOMJMPK-UHFFFAOYSA-N |
Sinonimo | tellurium iv oxide, tellurium oxide teo2, tellurite teo2, teo2, unii-397e9rke83, oxotellane oxide, telluride oxide, 6-chlorobutyric acid, acmc-1bglq |
PubChem CID | 62638 |
SMILES | O=[Te]=O |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11360769
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
010608.18 |
50 g |
132.66€
50g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
11350769
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
010608.30 |
250 g |
498.48€
250g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
It is used as an acousto-optic material and a conditional glass former. The glasses of tellurium oxide have high refractive indices. Owing to the transmission into mid-infrared part of the electromagnetic spectrum, tellurium oxide is of technological interest for optical waveguides. It is also employed in optical fibre amplification.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identificatori chimici
7446-07-3 | |
159.60 | |
LAJZODKXOMJMPK-UHFFFAOYSA-N | |
62638 |
O2Te | |
MFCD00011263 | |
tellurium iv oxide, tellurium oxide teo2, tellurite teo2, teo2, unii-397e9rke83, oxotellane oxide, telluride oxide, 6-chlorobutyric acid, acmc-1bglq | |
O=[Te]=O |
Specifica
Tellurium(IV) Oxide | |
7446-07-3 | |
O2Te | |
tellurium iv oxide, tellurium oxide teo2, tellurite teo2, teo2, unii-397e9rke83, oxotellane oxide, telluride oxide, 6-chlorobutyric acid, acmc-1bglq | |
LAJZODKXOMJMPK-UHFFFAOYSA-N | |
tellurium dioxide | |
62638 | |
Caratteristiche |
733°C | |
Powder | |
MFCD00011263 | |
Practically insoluble in water. Soluble in NaOH solutions and HCl | |
O=[Te]=O | |
159.60 | |
159.6 | |
5.8 |
Sicurezza e movimentazione
P201-P202-P261-P271-P272-P280g-P281-P302+P352-P304+P340-P308+P313-P333+P313-P363-P501c
H317-H332-H360
missing translation for 'dotInformation' : Hazard Class: 9; Packaging Group: III
missing translation for 'einecsNumber' : 231-193-1
missing translation for 'rtecsNumber' : WY2675000
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures
- Pericolo
Categoria di pericolo
- Tossicità acuta Categoria 4
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
- Tossicità per la riproduzione sull'allattamento o attraverso l'allattamento
- Tossicità per la riproduzione Categoria 1B
- Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
Indicazioni di pericolo
- H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
- H332-Nocivo se inalato.
- H360Df-Può nuocere al feto. Sospettato di nuocere alla fertilità.
- H362-Può essere nocivo per i lattanti allattati al seno.
- H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
- P333+P313-In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.