Learn More
Tellurium(IV) oxide, Puratronic, 99.999% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11357057
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
It is also used in devices which can convert light into sound (acousto-optic material). Glasses made of tellurium oxide have high refractive indices and transmit into mid-IR region. It is used to make glasses with special properties. It is useful in optical waveguides and optical fiber amplification.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7446-07-3
Formula molecolare O2Te
Molecular Weight (g/mol) 159.60
Numero MDL MFCD00011263
InChI Key LAJZODKXOMJMPK-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo tellurium iv oxide, tellurium oxide teo2, tellurite teo2, teo2, unii-397e9rke83, oxotellane oxide, telluride oxide, 6-chlorobutyric acid, acmc-1bglq
PubChem CID 62638
SMILES O=[Te]=O
Specifica
Materiale o nome chimico Tellurium(IV) Oxide
Punto di fusione 733°C
Forma fisica Powder
Quantità 100 g
Intervallo percentuale saggio 99.9995%, metal basis
Informazioni di solubilità Soluble in strong acids and alkali. Insoluble in water.
IUPAC Name (oxo-λ⁴-tellanylidene)oxidane
Peso formulazione 159.6
Densità 5.8
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
  • Tossicità per la riproduzione sull'allattamento o attraverso l'allattamento
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 1B
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H360Df-Può nuocere al feto. Sospettato di nuocere alla fertilità.
  • H362-Può essere nocivo per i lattanti allattati al seno.
  • H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P333+P313-In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.