Learn More
Tellurium(IV) bromide, ultra dry, 99.999% (metals basis)
Codice prodotto. p-7058901
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
250 g
Dimensione della confezione:
10g
250g
50g
CAS: 10031-27-3 | Br4Te | 447.22 g/mol
Tellurium tetrabromide it acts as a chemical and organic intermediate. It is also acts a conductor.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Confezionato in ampolle in atmosfera di argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10031-27-3
Formula molecolare Br4Te
Molecular Weight (g/mol) 447.22
Numero MDL MFCD00049575
InChI Key PTYIPBNVDTYPIO-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo tellurium tetrabromide, tellurium iv bromide, tellurium bromide tebr4 , t-4, unii-7a29efj1af, 7a29efj1af, tetrabromo-, e4-tellane, tebr4, acmc-1bozh, tellurium iv bromide, ultra dry
PubChem CID 82311
IUPAC Name tetrabromo-λ⁴-tellane
SMILES Br[Te](Br)(Br)Br
Specifica
Punti di ebollizione 420°C (decomposition)
Materiale o nome chimico Tellurium (IV) bromide
Punto di fusione 380°C
Nota nome Ultra dry
Forma fisica Powder
Quantità 10 g
Note percentuale saggio (metals basis)
Numero UN UN2923
Indice di Merck 14,9125
Informazioni di solubilità It reacts with water and ethanol.
Peso formulazione 447.27
Percent Purity 99.999%
Imballaggio Ampule
Sensibilità Moisture sensitive
Densità 4.31 g/mL at 15°C