Learn More
Telluric acid dihydrate, 99+%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11357787
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
Telluric acid dihydrate is used in the preparation of tellurium nanorods through hydrazine-driven reduction, which finds application in solar cells, thermoelectric and topological insulators. It is also involved in the preparation of tellurium metal by reacting with the solution of potassium thiocyanate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 13451-14-4
Formula molecolare H6O6Te
Molecular Weight (g/mol) 229.64
Numero MDL MFCD00150387
InChI Key VCYUGZHEVVXOPD-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo telluric acid dihydrate, telluricacidwhitepowder, telluric acid-te
Specifica
Punti di ebollizione 160°C (decomposition)
Materiale o nome chimico Telluric acid dihydrate
Punto di fusione 136°C
Colore White
Forma fisica Crystalline
Quantità 50 g
Intervallo percentuale saggio >99%
Informazioni di solubilità Soluble in water.
Peso formulazione 229.64 (193.61 Anhydrous)
Sensibilità Hygroscopic
Densità 3.158
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Telluric acid dihydrate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P362-Togliere gli indumenti contaminati.
  • P321-Trattamento specifico (vedere su questa etichetta).
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P403+P233-Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato.
  • P501-Smaltire il prodotto/recipiente in .