Learn More
Corning™ Telescopic Suction Tubes
Corning™ Telescopic Suction Tubes for quick and precise dispensing of acids, bases and solvents
Marca:  Corning™ 6867
Codice prodotto. 16862110
  • 24.15€ / Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 03-12-2025
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Suction tube
  • For use with Bottle Top Dispenser
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Telescopic Suction Tube
ISO 8655
Quick and precise dispensing of acids, bases and solvents
Autoclavable
2.5 to 10 mL
2.5-10 mL Bottle Top Dispenser