Learn More
Heidolph™ Supporto per telescopio
Ideal Telescope Stand for easy mounting of overhead stirrers.
Marca:  Heidolph™ 570-12100-00
640.49 EUR valido fino al 2025-06-13
Usa il codice promo "24123" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 10682614
  • 779.00€ / Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 17-07-2025
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Stand Heidolph Telescopic
  • Universal Stand S2
  • Adjustable length 725 mm to 1025 mm
  • Tube diameter 32 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
28.5 to 40.4 in.
1.3 in.
17 lb.
725 — 1025 mm
32 mm
7.7 kg