Learn More
Technical Calibration Buffer pH 10.01, Hanna Instruments™
Click to view available options
Quantità:
20 mL
Specifica
Specifica
Colore | Colorless |
pH | 10.01 |
Forma fisica | Liquid |
Quantità | 20 mL |
Tipo di soluzione | Buffer |
Formulazione | Aqueous Buffer Solution |
Odore | Odorless |