Learn More
Soluzione tampone tecnico pH 7
Precise and traceable to NIST (National Institute of Standards and Technology), their accuracy is ± 0,03 pH.
Marca: WTW 108812
372.09 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "24370" per avere il tuo prezzo promozionale.
Quantità | 250 mL |
---|---|
Imballaggio | 25 Bottles |
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Precise and traceable to NIST (National Institute of Standards and Technology, USA in bulk size of 250 ml with built-in dosing vessel standard buffer
- Life up to 3 years (unopened)
- Thrifty use
- Easiest handling by means of dosing device
Specifica
7 | |
250 mL | |
25 Bottles |