Learn More
Cole-Parmer™ Essentials Cell Culturing Flask for BS-200 Series Cell Culture Stirring Systems
This Cell Culturing Flask is a complete culture vessel—flask, stir rod, and caps—to use with biological stirrers.
555.00€ - 820.00€
Specifica
Materiale Borosilicate Glass
Autoclavabile Autoclavable
Visualizza altre specifiche
Prodotti 4
Codice del prodotto Marca Capacità (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Capacità (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
11583779
Vedere i documenti
Cole-Parmer™ Essentials
21837-37
125 mL
555.00€
Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 03-10-2025
Aggiungi al carrello
11855395
missing translation for 'viewDocuments'
Cole-Parmer™ Essentials
21837-34
250 mL
555.00€
Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 31-07-2025
Aggiungi al carrello
11553779
missing translation for 'viewDocuments'
Cole-Parmer™ Essentials
21837-30
500 mL
700.00€
Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 31-07-2025
Aggiungi al carrello
11834285
missing translation for 'viewDocuments'
Cole-Parmer™ Essentials
21837-31
1000 mL
820.00€
Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 08-08-2025
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Completely sealed vessel is ideal for pathogenic materials
Culture vessels come calibrated and have two side ports and a central filling port. All culture vessel parts can be autoclaved at 121°C and 15 psi for 30 minutes. Silicone-encapsulated stir rods reduce the possibility of cells attaching to and growing on the surface.
Specifica
Specifica
Borosilicate Glass