Learn More
Cole-Parmer™ Adjustable Bath Tray for Cole-Parmer™ IC-300 Series Circulators and WBU-200 Series Water Baths
Enhance the performance of your Cole-Parmer™ baths and circulators.
Marca:  Cole-Parmer™ 12122-77
146.91 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 12747959
  • 147.00€ / Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 29-09-2025
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Lids, trays, temperature probes, and other accessories for your bath.
Specifica
Specifica
Adjustable Bath Tray, for 8 Liter Baths
Unheated water bath 16104-53
Stainless Steel
8 L
Adjustable Tray