Learn More
Techne™ 96-Well Sample Concentrator
Quickly concentrate multiple samples in a block at once
Marca:  Techne™ 36620-41
Codice prodotto. 11503869
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Variable needle position suits various Dri-Block™ inserts
  • Needles, block, and block heater sold separately
Specifica
Specifica
25°C to 200°C
295 x 240 x 530 mm